Tisk…
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 622 CZK
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,26 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831780
CAS číslo: 39911-29-0