4-Nitro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-Phe(4-NO2)-OH
OR0679-25G
OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA
622
CZK
APOSOR0679-25G
APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210.19 g/mol Bod tání: 221.9…223.3 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051221 CAS číslo: 949-99-5 EINECS: 213-446-8 |