4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
OR0678-100G
OR0678-10G
OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA
2820
CZK
APOSOR0678-100G
APOSOR0678-10G
APOSOR0678-50G
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl methyl sulphone
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025067 CAS číslo: 98-57-7 EINECS: 202-682-7 |