Tisk…
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 827 CZK
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C9H6N2O3
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01313781
CAS číslo: 6625-96-3