Tisk…
2-(2-Naphthyl)indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
OR0668-1G OR0668-5G OR0668-250MG
APOSOR0668-1GEA 4070 CZK
APOSOR0668-1G APOSOR0668-5G APOSOR0668-250MG
2-(2-Naphthyl)indole 98%
2-(2-Naphthyl)indole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
MW: 243.31 g/mol
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124144
CAS číslo: 23746-81-8