Tisk…
2-(Methylthio)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA 6620 CZK
APOSOR0657-1G APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NS
Bod varu: 139…141 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831039
CAS číslo: 56004-83-2
UN: 1760
ADR: 8 III