6-Methylquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0653-5G
OR0653-100G
OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA
0
CZK
APOSOR0653-5G
APOSOR0653-100G
APOSOR0653-25G
6-Methylquinoxaline
6-Methylquinoxaline
Vzorec:
C₉H₈N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041001 CAS číslo: 6344-72-5 |