Tisk…
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: AS057278, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR0650-1G
APOSOR0650-1GEA 0 CZK
APOSOR0650-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C5H6N2O2
MW: 126,11 g/mol
Bod tání: 236…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462235
CAS číslo: 402-61-9