Tisk…
1-Methyl-4-piperidone 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 1780 CZK
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidone 98+%
1-Methyl-4-piperidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 55…58 °C/10mmHg
Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006191
CAS číslo: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III