Tisk…
3-Tolylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 2400 CZK
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
MW: 135.96
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040198
CAS číslo: 17933-03-8