4-Ethynyltoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0642-25G
OR0642-5G
OR0642-100G
APOSOR0642-25GEA
2650
CZK
APOSOR0642-25G
APOSOR0642-5G
APOSOR0642-100G
4-Ethynyltoluene
4-Ethynyltoluene
Vzorec:
C₉H₈ Bod varu: 168…170 °C Bod tání: 23 °C Hustota: 0,916 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008571 CAS číslo: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...