Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0637-100G OR0637-500G
APOSOR0637-100GEA 817 CZK
APOSOR0637-100G APOSOR0637-500G
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007168
CAS číslo: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4