Tisk…
2-Methylindan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 11810 CZK
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Bod varu: 93…95 °C/4mmHg
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192303
CAS číslo: 17496-14-9