Tisk…
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 2030 CZK
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,2 g/mol
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007239
CAS číslo: 26791-93-5