(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3,4-Dichlorophenylacetate, 3,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl (3,4-dichlorophenyl)acetate
OR0617-10G
OR0617-25G
OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA
622
CZK
APOSOR0617-10G
APOSOR0617-25G
APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃ MW: 219.07 Bod tání: 25…27 °C Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800680 CAS číslo: 6725-44-6 |