Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 2400 CZK
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod tání: 212…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001406
CAS číslo: 765-69-5
EINECS: 212-153-2