Tisk…
Methyl-2-chloroisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
OR0610-100G
APOSOR0610-100GEA 2070 CZK
APOSOR0610-100G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Bod tání: 32…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01765409
CAS číslo: 58481-11-1