Tisk…
3-Methylbenzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 1290 CZK
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Methylbenzamidoxime
3-Methylbenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833266
CAS číslo: 40067-82-1