Tisk…
6-Methoxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 622 CZK
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindole 98%
6-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 105 °C/0,2mmHg
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022780
CAS číslo: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6