Tisk…
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
OR0572-100G OR0572-25G OR0572-500G
APOSOR0572-100GEA 4140 CZK
APOSOR0572-100G APOSOR0572-25G APOSOR0572-500G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.2 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064218
CAS číslo: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7