Tisk…
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 2690 CZK
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Bod varu: 92 °C/3mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060370
CAS číslo: 306935-86-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III