Tisk…
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0563-1G OR0563-250MG OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA 2530 CZK
APOSOR0563-1G APOSOR0563-250MG APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O₂
Bod tání: 222…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570664
CAS číslo: 306935-41-1