Tisk…

4-(Methylsulphonyl)phenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 5630 CZK
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Vzorec: C₇H₈O₃S
MW: 172.20 g/mol
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047806
CAS číslo: 14763-60-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR