Tisk…
2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0561-25G
APOSOR0561-25GEA 2360 CZK
APOSOR0561-25G
2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
2,3-Dimethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 64…66 °C/0,8mmHg
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019744
CAS číslo: 5724-56-1