Tisk…
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 3740 CZK
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,32 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00711879
CAS číslo: 127222-69-9