Tisk…
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0555-1G OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA 11540 CZK
APOSOR0555-1G APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₇ClO
Bod varu: 120 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764800
CAS číslo: 34715-60-1