Tisk…
4-Iodo-o-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 2730 CZK
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025299
CAS číslo: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2