Tisk…
6-Iodo-m-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0551-100G OR0551-25G
APOSOR0551-100GEA 5200 CZK
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833395
CAS číslo: 13194-69-9