Tisk…
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 1870 CZK
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₃NO
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047198
CAS číslo: 5541-89-9