Tisk…
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 1540 CZK
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Bod tání: 66…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051090
CAS číslo: 41252-97-5