Tisk…

5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Hydroxy-4-pentyl-1,2,4-triazole-3-thiol

OR0536-1G OR0536-5G
APOSOR0536-1GEA 2570 CZK
APOSOR0536-1G APOSOR0536-5G
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Vzorec: C₇H₁₃N₃OS
MW: 187,27 g/mol
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00207999
CAS číslo: 117987-05-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR