Tisk…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 1160 CZK
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 229…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007110
CAS číslo: 619-14-7
EINECS: 210-580-9