Tisk…
1-Adamantanemethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 4040 CZK
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantanemethanol 98%
1-Adamantanemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₈O
MW: 166.26
Bod varu: 253
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074751
CAS číslo: 770-71-8