Tisk…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 3970 CZK
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 175 °C/1mmHg
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002231
CAS číslo: 876-02-8
EINECS: 212-880-5