Tisk…
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0520-1G OR0520-5G
APOSOR0520-1GEA 1660 CZK
APOSOR0520-1G APOSOR0520-5G
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 176 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831047
CAS číslo: 6293-56-7