N-Fmoc-L-valine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0495-100G
OR0495-1KG
OR0495-500G
APOSOR0495-100GEA
2820
CZK
APOSOR0495-100G
APOSOR0495-1KG
APOSOR0495-500G
N-Fmoc-L-valine 97%
N-Fmoc-L-valine
Vzorec:
C₂₀H₂₁NO₄ Bod tání: 142…147 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037124 CAS číslo: 68858-20-8 EINECS: 272-515-0 |