3,3-Dimethylbutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
OR0494-100G
OR0494-500G
OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA
744
CZK
APOSOR0494-100G
APOSOR0494-500G
APOSOR0494-1KG
3,3-Dimethylbutyric acid
3,3-Dimethylbutyric acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 185…190 °C Bod tání: –11 °C Hustota: 0,9124 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002715 CAS číslo: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...