Tisk…
2-Amino-3-hydroxypyridin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 705 CZK
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod tání: 166…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006317
CAS číslo: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III