Tisk…
N-Fmoc-L-leucine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0491-500G
APOSOR0491-500GEA 5460 CZK
APOSOR0491-500G
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037133
CAS číslo: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7