Tisk…
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 3150 CZK
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269372
CAS číslo: 81438-52-0