Tisk…
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0480-1G OR0480-5G
APOSOR0480-1GEA 3380 CZK
APOSOR0480-1G APOSOR0480-5G
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₇H₂₄N₂O₄
Bod tání: 212…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974012
CAS číslo: 479353-63-4