Tisk…
Ethyl-2-phenylpropionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 1580 CZK
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
Ethyl-2-phenylpropionate
Ethyl-2-phenylpropionate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Bod varu: 122 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00795471
CAS číslo: 2510-99-8