Tisk…
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethyl-6-methylphenylisocyanate
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 5860 CZK
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-5G
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod varu: 83…84 °C/5mmHg
Hustota: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013855
CAS číslo: 75746-71-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III