Tisk…
2-Ethyl-6-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0472-1G OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA 622 CZK
APOSOR0472-1G APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Bod varu: 96…98 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00962292
CAS číslo: 1687-64-5