Tisk…
Ethyl diethoxyacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethoxyacetic ethyl ester
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 1120 CZK
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Ethyl diethoxyacetate 97%
Ethyl diethoxyacetate
Vzorec: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21
Bod varu: 198…200 °C
Hustota: 0.985 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009231
CAS číslo: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8