Tisk…
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 6720 CZK
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNOS
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06658970
CAS číslo: 30216-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II