Tisk…
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 7280 CZK
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
2-Ethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod varu: 119…121 °C/22mmHg
Hustota: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002007
CAS číslo: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III