Tisk…
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
OR0430-1G OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA 1410 CZK
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366481
CAS číslo: 646477-45-4