Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 1990 CZK
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010214
CAS číslo: 4746-97-8