Tisk…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0421-1G OR0421-250MG OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA 17860 CZK
APOSOR0421-1G APOSOR0421-250MG APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Bod tání: 55…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658967
CAS číslo: 123266-63-7